Principaux documents
59453
Sigma-Aldrich
(R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol p-toluenesulfonate
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
1,2-Isopropylidene-sn-glycerol 3-tosylate, D-α,β-Isopropylideneglycerol-γ-tosylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H18O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.34
Beilstein:
89800
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pour en savoir plus sur le produit 59453, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Essai
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D −7.0±0.5°, neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2COC(C)(C)O2
InChI
1S/C13H18O5S/c1-10-4-6-12(7-5-10)19(14,15)17-9-11-8-16-13(2,3)18-11/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3/t11-/m1/s1
Clé InChI
SRKDUHUULIWXFT-LLVKDONJSA-N
Autres remarques
Chiral building block[1][2][3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
K.C. Nicolaou et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 349-349 (1984)
S.K. Bhatia et al.
Tetrahedron Letters, 28, 1729-1729 (1987)
C. Andre et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9, 1359-1359 (1998)