Documents
592056
Sigma-Aldrich
Octanoic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Caprylic Acid-1,2-13C2
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)513CH213CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
237 °C (lit.)
Pf
16 °C (lit.)
Densité
0.922 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
CCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i7+1,8+1
Clé InChI
WWZKQHOCKIZLMA-BFGUONQLSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup