Principaux documents
591688
Sigma-Aldrich
tert-Butyldiphenylphosphine
97%
Synonyme(s) :
NSC 244302
1 G
71,40 €
5 G
278,00 €
71,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
71,40 €
5 G
278,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2PC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
71,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
pb
144-146 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
52-57 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19P/c1-16(2,3)17(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
Clé InChI
QZUPHAGRBBOLTB-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Nickel/Lewis acid-catalyzed carbocyanation of alkynes with acetonitrile or substituted acetonitriles
  • Palladium catalyzed hydrocarboxylation of acetylene with carbon monoxide to acrylic acid under mild conditions
  • Palladium to form a catalyst for methoxycarbonylation reactions
  • Ru-catalyzed transfer hydrogenation in reductive coupling of disubstituted allenes with aldehydes
  • Stereoselective silylation by dehydrogenative Si-O coupling with Si-stereogenic silanes
  • Phosphine ligand in nickel-catalyzed carbocyanation of alkynes
  • Monodentate P-Donor Ligands (LKB-P)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Giovanni Ricci et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(12) (2019-06-27)
Two novel cobalt diphenylphosphine complexes were synthesized by reacting cobalt(II) chloride with tert-butyl(diphenyl)phosphine (P t