Documents
336920
Sigma-Aldrich
Isopropyldiphenylphosphine
97%
Synonyme(s) :
NSC 244305
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2PCH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Point d'ébullition
165 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
40-43 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CC(C)P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17P/c1-13(2)16(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-13H,1-2H3
Clé InChI
LLZAIAIZAVMQIG-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst in:
  • Nickel/Lewis acid-catalyzed aryl- and alkenylcyanation of unsaturated bonds
  • Nickel/Lewis Acid-Catalyzed Cyanoesterification and Cyanocarbamoylation of Alkynes
  • Methoxycarbonylation reactions (palladium complex)
  • Decarboxylative cross-coupling in the presence of palladium
  • Asymmetric hydrogenation of quinolines catalyzed by iridium complexes of BINOL-derived diphosphonites
  • Hydroesterification of vinylarenes in complex with palladium
  • Ligand precatalyst for room-temperature Heck coupling reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup