Documents
590096
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfate-13C2,d6
99 atom % 13C, 98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
(13CD3O)2SO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Technique(s)
protein expression: suitable
Point d'ébullition
188 °C (lit.)
Pf
-32 °C (lit.)
Densité
1.417 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([2H])OS(=O)(=O)O[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3/i1+1D3,2+1D3
Clé InChI
VAYGXNSJCAHWJZ-KLFIIISESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup