588733
(1R,2S,5R)-(−)-Menthol
≥99%, sublimed
Synonyme(s) :
(−)-Menthol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.8 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −50°, c = 10% in ethanol
pb
212 °C (lit.)
Pf
41-45 °C (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Clé InChI
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup