Principaux documents
58825
Sigma-Aldrich
tert-Butyl isocyanoacetate
technical, ≥95% (GC)
1 ML
94,80 €
5 ML
416,00 €
94,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
94,80 €
5 ML
416,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CNCH2COOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.17
Beilstein:
4130722
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
94,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical
Essai
≥95% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.422
pb
50 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
0.97 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ester
isonitrile
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C7H11NO2/c1-7(2,3)10-6(9)5-8-4/h5H2,1-3H3
Clé InChI
IQSYKHVFMYGJER-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Review[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
U. Schollkopf
Angewandte Chemie (International Edition in English), 89, 351-351 (1977)
Stefan Oelmann et al.
Biomacromolecules, 20(1), 90-101 (2018-06-06)
A Passerini three-component polymerization was performed for the synthesis of amphiphilic star-shaped block copolymers with hydrophobic cores and hydrophilic coronae. The degree of polymerization of the hydrophobic core was varied from 5 to 10 repeating units, and the side chain