Key Documents
587923
Sigma-Aldrich
o-Xylene-3,4,5,6-d4 (phenyl-3,4,5,6-d4)
98 atom % D, 99% (CP)
Synonyme(s) :
1,2-Dimethylbenzene-3,4,5,6-d4
About This Item
Formule linéaire :
C6D4(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
143-145 °C (lit.)
Pf
-25--23 °C (lit.)
Densité
0.902 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C)c(C)c1[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
Clé InChI
CTQNGGLPUBDAKN-LNFUJOGGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31 °C - closed cup