Principaux documents
586153
Sigma-Aldrich
Lauric acid-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Dodecanoic acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7(13CH2)313CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Forme
solid
pb
225 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
44-46 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i9+1,10+1,11+1,12+1
Clé InChI
POULHZVOKOAJMA-BMHINFNASA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable