Principaux documents
58245
Sigma-Aldrich
Isatin-5-sulfonic acid sodium salt dihydrate
≥98.0%
Synonyme(s) :
Sodium isatin-5-sulfonate dihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H4NNaO5S · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.21
Beilstein:
8398337
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0%
Forme
solid
Composition
carbon content, 33.0-34.4%
sulfur, 11.0-11.5 ICP
Impuretés
6-13% water
Pf
≥300 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
sulfonic acid
Chaîne SMILES 
O.O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H5NO5S.Na.2H2O/c10-7-5-3-4(15(12,13)14)1-2-6(5)9-8(7)11;;;/h1-3H,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Clé InChI
QOAFLTFHMZZJFP-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Reactant for preparation of Orally Active Oxytocin Receptor Antagonists
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable