Principaux documents
579769
Sigma-Aldrich
1-(3-Aminophenyl)acetylene-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
3-(ethynyl-3)Benzenamine-13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C2C6H7N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
pb
78-80 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.057 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
Nc1cccc(c1)[13C]#[13CH]
InChI
1S/C8H7N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H,9H2/i1+1,2+1
Clé InChI
NNKQLUVBPJEUOR-ZDOIIHCHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup