Principaux documents
579378
Sigma-Aldrich
tert-Butyl N-(2-mercaptoethyl)carbamate, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: ~2.0 mmol/g S loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyme(s) :
(polystyrene-N-Boc-aminoethyl methyl thiol)
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Ampleur du marquage
~2.0 mmol/g S loading
Taille des particules
100-200 mesh
Application
Traceless and base-labile linker for solid-phase synthesis.