Principaux documents
579246
Sigma-Aldrich
Methylterephthalonitrile
98%
About This Item
Formule linéaire :
H3CC6H3(CN)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
149-151 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
Cc1cc(ccc1C#N)C#N
InChI
1S/C9H6N2/c1-7-4-8(5-10)2-3-9(7)6-11/h2-4H,1H3
Clé InChI
UJXAVMZSVIODSH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable