Documents
579165
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypropionitrile-2,2,3,3-d4
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
HOCD2CD2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Point d'ébullition
228 °C (lit.)
Pf
-46 °C
Densité
1.041 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2/i1D2,3D2
Clé InChI
WSGYTJNNHPZFKR-VEPVEJTGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup