577022
Ethane-13C2/Helium Gas Mix
Ethane-13C2: Helium 1, Helium 9, 99% 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99% 13C
Forme
gas
Composition
Ethane-13C2: Helium, 1
Helium, 9
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable