Principaux documents
575526
Sigma-Aldrich
(Z)-3-Hexenyl-3-boronic acid catechol ester
97%
Synonyme(s) :
2-(cis-1-Ethyl-1-butenyl)benzo[1,3,2]dioxaborole, 2-[cis-1-Ethyl-1-butenyl]-1,3,2-benzodioxaborole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H15BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5250 (lit.)
pb
249-250 °C (lit.)
Densité
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC\C=C(/CC)b1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C12H15BO2/c1-3-7-10(4-2)13-14-11-8-5-6-9-12(11)15-13/h5-9H,3-4H2,1-2H3/b10-7+
Clé InChI
UESZEZBDXVOEDP-JXMROGBWSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves