575259
Europium(III) bromide hydrate
≥99.99% trace metals basis
152,00 €
About This Item
152,00 €
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: europium
Impuretés
≤100 ppm Trace Metal impurities Analysis
Pf
>702 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]O[H].Br[Eu](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Eu.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
Clé InChI
OGMPIQQAKMSLKG-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.