Principaux documents
574414
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-2-hydroxypyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3Cl2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.99
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
180-182 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ncc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2NO/c6-3-1-4(7)5(9)8-2-3/h1-2H,(H,8,9)
Clé InChI
ZICOPWJJZSJEDL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable