Key Documents
574252
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium tetrachlorocobaltate(II)
≥99.5%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H40Cl4CoN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.5%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cobalt
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Co--](Cl)(Cl)Cl.CC[N+](CC)(CC)CC.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/2C8H20N.4ClH.Co/c2*1-5-9(6-2,7-3)8-4;;;;;/h2*5-8H2,1-4H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
Clé InChI
OWBMPSATBZDCOA-UHFFFAOYSA-J
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable