573760
5-(4-Chlorophenyl)-2,4-dihydro-[1,2,4]-triazole-3-thione
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
295-299 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)C2=NNC(=S)N2
InChI
1S/C8H6ClN3S/c9-6-3-1-5(2-4-6)7-10-8(13)12-11-7/h1-4H,(H2,10,11,12,13)
Clé InChI
NHEHIODVWGKDFV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable