Principaux documents
571865
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenylethyl isocyanate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5790 (lit.)
pb
325-330 °C/760 mmHg (lit.)
Densité
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C=NCC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H13NO/c17-12-16-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11H2
Clé InChI
SANCUGBZSMVASH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup