Documents
570206
Sigma-Aldrich
4-Acetoxyphenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl acetate
About This Item
Formule linéaire :
C6H4OCOCH3BO2C2(CH3)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
67-71 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Oc1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H19BO4/c1-10(16)17-12-8-6-11(7-9-12)15-18-13(2,3)14(4,5)19-15/h6-9H,1-5H3
Clé InChI
KHBAJCWEQNVCSN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Conor N Gruber et al.
Immunity, 53(3), 672-684 (2020-08-05)
Autoinflammatory disease can result from monogenic errors of immunity. We describe a patient with early-onset multi-organ immune dysregulation resulting from a mosaic, gain-of-function mutation (S703I) in JAK1, encoding a kinase essential for signaling downstream of >25 cytokines. By custom single-cell