Principaux documents
569925
Sigma-Aldrich
Creatine-(guanidino-13C) monohydrate
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
4-Amidinosarcosine-(guanidino-13C) monohydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC3H11N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
292 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O.CN(CC(O)=O)[13C](N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i4+1;
Clé InChI
MEJYXFHCRXAUIL-VZHAHHFWSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable