56776
Trihexyltetradecylphosphonium dicyanamide
≥95% (qNMR)
Synonyme(s) :
Tetradecyltrihexylphosphonium dicyanamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (qNMR)
Densité
0.90 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
phosphine
Chaîne SMILES
N#C[N-]C#N.CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.C2N3/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;3-1-5-2-4/h5-32H2,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
DOMOOBQQQGXLGU-UHFFFAOYSA-N
Application
- As an extraction solvent for the separation of organic compounds.[1]
- In the experiment to study the solubility of carbon dioxide[2] and binary gas mixtures in ionic liquids.[3]
- To prepare hybrid ionogels having electrochemical applications.[4]
- As a solvent for the extraction of aromatics from pyrolytic sugars.[5]
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter