Principaux documents
567701
Sigma-Aldrich
(5-Benzyloxyindol-3-yl)acetonitrile
97%
Synonyme(s) :
5-Benzyloxyindole-3-acetonitrile, NSC 73391
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H14N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
76-80 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#CCc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
InChI
1S/C17H14N2O/c18-9-8-14-11-19-17-7-6-15(10-16(14)17)20-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-7,10-11,19H,8,12H2
Clé InChI
ADPRFNVFBYHCJQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Reactant for preparation of of β-carboline derivatives as antioxidants in the LDL oxidation model
  • Reactant for preparation of indole-N-acetic acid derivatives as aldose reductase inhibitors for diabetic complications treatment
  • Reactant for preparation of tryptamine analogs as antihypertensive agents
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable