Key Documents
566373
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorobenzamide
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H3F2C(O)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
161-165 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C7H5F2NO/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H2,10,11)
Clé InChI
KTXFXDMDYZIXSJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable