566322
N-Benzylpyrrole
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5685 (lit.)
pb
90 °C/0.9 mmHg (lit.)
Masse volumique apparente
1.020 g/mL
Chaîne SMILES
C(c1ccccc1)n2cccc2
InChI
1S/C11H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-12/h1-9H,10H2
Clé InChI
FNEQHKCQXDKYEO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- (E,Z)-3-(7,8-dimethoxy-5H-pyrrolo[2,1-a]isoindol-3-yl)-N,N-diethylacrylamide
- (E,Z)-7,8-dimethoxy-3-styryl-5H-pyrrolo[2,1-a]isoindole
- pyrroloisoquinolines
- (Z)-2-(7,8-dimethoxypyrrolo[1,2-b]isoquinolin-10-ylidene)-N,N-diethylacetamide
- (E,Z)-10-benzylidene-7,8-dimethoxy-5,10-dihydropyrrolo- [1,2-b]isoquinoline
- (E,Z)-7,8-dimethoxy-10-(2-methoxyvinyl)-5,10-dihydropyrrolo[1,2-b]isoquinoline
- (Z)-7,8-dimethoxy-10-(methoxymethylene)-5,10-dihydropyrrolo[1,2-b]isoquinoline
- 2-cyano-N-benzylpyrroles
- 3-cyano-N-benzylpyrroles
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable