Documents
565016
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetramethylbenzoic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)4C6HCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
178-181 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(C)c(C(O)=O)c1C
InChI
1S/C11H14O2/c1-6-5-7(2)9(4)10(8(6)3)11(12)13/h5H,1-4H3,(H,12,13)
Clé InChI
STIDRZRESMTQBD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable