Principaux documents
564478
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(OCH2CH3)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
234-239 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
CCOc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C8H10BClO3/c1-2-13-8-4-3-6(9(11)12)5-7(8)10/h3-5,11-12H,2H2,1H3
Clé InChI
QZMQZKMQXURQNC-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable