Principaux documents
563862
Sigma-Aldrich
1-(Phenylsulfonyl)-2-indolylboronic acid
Synonyme(s) :
1-(Phenylsulfonyl)-2-indoleboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SO2NC8H5B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solid
Pf
125-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cc2ccccc2n1S(=O)(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H12BNO4S/c17-15(18)14-10-11-6-4-5-9-13(11)16(14)21(19,20)12-7-2-1-3-8-12/h1-10,17-18H
Clé InChI
HXWLCYMHOULBJZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Contains varying amounts of anhydride
Application
Reactant for:
  • Synthesis of bioactive indolo[3,2-j]phenanthridine alkaloid, calothrixin B, via an allene-mediated electrocyclic reaction
  • Preparation of arenes via palladium and tris(tert-butyl)phosphine-catalyzed Suzuki cross-coupling
  • Structure-guided development of TbcatB inhibitors as trypanocides
  • Chemoselective and stereoselective oxidative palladium/diamine-catalyzed cross-coupling reactions
  • Petasis boronic Mannich reactions under microwave conditions
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable