Principaux documents
563234
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(Cl)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
27-31 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(C)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-5H,1H3
Clé InChI
OJFQNFVCICBYQC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable