Principaux documents
563056
Sigma-Aldrich
Potassium benzyltrifluoroborate
95%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2BF3K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
[K+].F[B-](F)(F)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7BF3.K/c9-8(10,11)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2;/q-1;+1
Clé InChI
WGHDAVWURFVTQC-UHFFFAOYSA-N
Application
Organotrifluoroborate involved in:
  • Oxidation
  • Ritter-type amidation with nitriles
  • Photo-allylation / photo-benzylation of carbonyl compounds
  • Stereoselective nucleophilic addition
  • Suzuki cross-coupling
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.