Documents
562904
Sigma-Aldrich
3-Acetylbenzaldehyde
95%
Synonyme(s) :
3-Formylacetophenone
About This Item
Formule linéaire :
CH3C(O)C6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
51-55 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cccc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C9H8O2/c1-7(11)9-4-2-3-8(5-9)6-10/h2-6H,1H3
Clé InChI
QVNFUJVNBRCKNJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable