Principaux documents
560367
Sigma-Aldrich
PSS-Vinyl-Heptaisobutyl substituted
Synonyme(s) :
1-Vinyl-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo-[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, MonovinylIsobutyl-POSS®, POSS®-Monovinyl-isobutyl substituted
5 G
243,00 €
243,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
243,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H66O12Si8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
843.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
243,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pf
213-219 °C (lit.)
Niveau de qualité
Solubilité
THF: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
hexane: soluble
Chaîne SMILES 
CC(C)C[Si]12O[Si]3(CC(C)C)O[Si]4(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O3)O[Si](O4)(O5)C=C
InChI
1S/C30H66O12Si8/c1-16-43-31-44(17-24(2)3)34-47(20-27(8)9)36-45(32-43,18-25(4)5)38-49(22-29(12)13)39-46(33-43,19-26(6)7)37-48(35-44,21-28(10)11)41-50(40-47,42-49)23-30(14)15/h16,24-30H,1,17-23H2,2-15H3
Clé InChI
YJYPHYFVIQJBFN-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable