Principaux documents
560057
Sigma-Aldrich
9,9-Didodecyl-2,7-dibromofluorene
97%
Synonyme(s) :
2,7-Dibromo-9,9-didodecyl-9H -fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-didodecylfluorene, 9,9-Didodecyl-2,7-dibromofluorene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C37H56Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
660.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
pb
180 °C/0.15 mmHg (lit.)
Pf
50-55 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCC1(CCCCCCCCCCCC)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C37H56Br2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-27-37(28-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)35-29-31(38)23-25-33(35)34-26-24-32(39)30-36(34)37/h23-26,29-30H,3-22,27-28H2,1-2H3
Clé InChI
KFOUJVGPGBSIFB-UHFFFAOYSA-N
Application
Intermediate for polymeric light-emitting diodes.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup