Principaux documents
560030
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) tert-butoxide
electronic grade, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Tetra-tert-butoxyzirconium, ZTB, Zirconium tert-butanolate, Tetra-tert-butyl zirconate
5 G
268,00 €
25 G
1 020,00 €
268,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
268,00 €
25 G
1 020,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Zr[OC(CH3)3]4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.68
Beilstein:
3681870
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
268,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
electronic grade
Niveau de qualité
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: zirconium
reagent type: catalyst
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pb
81 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)O[Zr](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Zr/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
Clé InChI
BGGIUGXMWNKMCP-UHFFFAOYSA-N
Application
Zirconium(IV) tert-butoxide may be used to synthesize chiral N-tert-butanesulfinyl trifluoromethyl ketimines.[1] Zirconia coatings on stainless steel substrates for optical applications can be prepared from zirconium (IV) tert-butoxide precursor by sol gel method.[2]
À utiliser avec
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Efficient preparation of Ellman?s imines from trifluoromethyl ketones promoted by zirconium(IV) tert-butoxide
Kawanami T, et al.
Tetrahedron Letters, 54(52), 7202-7205 (2013)
Fabrication of zirconium oxide coatings on stainless steel by a combined laser/sol?gel technique.
Adraider Y, et al.
Ceramics International, 39(8), 9665-9670 (2013)
Articles
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.