Principaux documents
559733
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CH3)NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.5120 (lit.)
pb
186 °C (lit.)
Densité
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(ccc1F)N=C=O
InChI
1S/C8H6FNO/c1-6-4-7(10-5-11)2-3-8(6)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
QLOBMZKAOAACPA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate participates as a reactant in the synthesis of guanidinylated 2,5-dideoxystreptamine derivative.[1]
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Guanidinylated 2, 5-dideoxystreptamine derivatives as anthrax lethal factor inhibitors.
Jiao GS, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 16(6), 1527-1531 (2006)