Documents
559687
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonamide
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(F)SO2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
137-141 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NS(=O)(=O)c1ccc(Br)c(F)c1
InChI
1S/C6H5BrFNO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
Clé InChI
QTICZSSQSQDJEX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable