Documents
558613
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H3(Br)SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5240 (lit.)
Point d'ébullition
217-218 °C (lit.)
Densité
1.835 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(Br)cc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3BrClF3O2S/c8-5-1-4(7(10,11)12)2-6(3-5)15(9,13)14/h1-3H
Clé InChI
YBUJCZFWJSUTSN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter