Key Documents
557641
Sigma-Aldrich
Pentamethyldisilane
97%
Synonyme(s) :
1,1,1,2,2-Pentamethyldisilane
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiSi(CH3)2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4240 (lit.)
Point d'ébullition
98-99 °C (lit.)
Densité
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H][Si](C)(C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H16Si2/c1-6(2)7(3,4)5/h6H,1-5H3
Clé InChI
FHQRQPAFALORSL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
14.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes