557471
4-Nitrothioanisole
96%
Synonyme(s) :
Methyl-4-nitrophenyl sulfide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
66-69 °C (lit.)
68-72 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CSc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2S/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
NEZGPRYOJVPJKL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable