526819
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
97%
104,00 €
About This Item
104,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
114-118 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
Chaîne SMILES
COc1cc(C=O)cc(F)c1O
InChI
1S/C8H7FO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3
Clé InChI
OOGOFUKAJDPHDJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable