Documents
555622
Sigma-Aldrich
8-Chloro-2-hydroxyquinoline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H6ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
209-212 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc2cccc(Cl)c2n1
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-7-3-1-2-6-4-5-8(12)11-9(6)7/h1-5H,(H,11,12)
Clé InChI
JNXUGJMCFLONJN-UHFFFAOYSA-N
Application
8-Chloro-2-hydroxyquinoline [8-chloroquinolin-2(1H)-one] may be used to synthesize 8-chloro-2-(2-oxo-2-phenylethoxy)quinoline and 8-chloro-2-(2-oxopropoxy)quinolone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Studies on the alkylation of quinolin-2 (1H)-one derivatives.
Chen CL, et al.
Journal of the Chilean Chemical Society, 60(1), 2812-2816 (2015)