Documents
225665
Sigma-Aldrich
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) carbonyl hydride
97%
Synonyme(s) :
RhH(CO)(PPh3)3, Rhodium monocarbonyl hydrogen tris(triphenylphosphine), Tris(triphenylphosphine)carbonylrhodium hydride, trans-Carbonyl(hydrido)tris(triphenylphosphine)rhodium, Carbonyltris(triphenylphosphine)rhodium(I) hydride, Hydridocarbonyl-tris(triphenylphosphine)-rhodium(I), Rhodium(I) tris(triphenylphosphine) carbonyl hydride
About This Item
Formule linéaire :
[(C6H5)3P]3Rh(CO)H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
918.78
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Pf
150 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[RhH].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.CO.Rh.H/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;;/h3*1-15H;;;
Clé InChI
AACIZACVKFEETJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyzes the ring-opening isomeriztion of methylenecyclopropanes to 1,3-dienes.
Caractéristiques et avantages
Homogeneous catalyst.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
J. Mol. Catal. A: Chem., 241, 65-65 (2006)