55452
D-α-Hydroxyisovaleric acid
≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
(R)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
199,00 €
About This Item
199,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98.0% (T)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −17±1°, c = 1% in chloroform
Pf
64-67 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC(C)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
Clé InChI
NGEWQZIDQIYUNV-SCSAIBSYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable