Principaux documents
554308
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylphenylacetonitrile
97%
Synonyme(s) :
Mesitylacetonitrile
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3C6H2CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
76-80 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(CC#N)c(C)c1
InChI
1S/C11H13N/c1-8-6-9(2)11(4-5-12)10(3)7-8/h6-7H,4H2,1-3H3
Clé InChI
SDKQOGSGNPGPRN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,4,6-Trimethylphenylacetonitrile is formed as an intermediate during the synthesis of mesitylacetic acid.[1]
Application
2,4,6-Trimethylphenylacetonitrile (Mesitylacetonitrile) may be used in the preparation of 2,4,6-trimethyl-,9-phenethylamine hydrochloride.[2] It may also be employed in the synthesis of the following compounds:[3]
  • ethyl mesitylacetate
  • α-mesitylacetoacetonitrile
  • mesitylacetone
  • β-hydroxy-a-mesitylacrylonitrile
  • α-mesitylpropionic acid
  • α-mesityl-8-phenylpropionitrile
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Mescaline analogs. Iii. 2, 4, 6-trialkyl-and 3, 4-dihydroxy-5-methoxy-β-phenethylamines.
Benington F, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 20(9), 187-192 (1944)
A synthesis of α-mesitylpropiomesitylene.
Fuson RC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 9(2), 187-192 (1944)
Mesitylacetic acid.
Fuson RC and Rabjohn N.
Organic Syntheses, 69-69 (1955)