Principaux documents
554146
Sigma-Aldrich
(6-Bromo-pyridin-2-yl)methanol
96%
5 G
95,10 €
95,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
95,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
95,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
pb
246 °C (lit.)
Pf
34-39 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCc1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H6BrNO/c7-6-3-1-2-5(4-9)8-6/h1-3,9H,4H2
Clé InChI
XDDGKNRSCDEWBR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup