Documents
553980
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)thulium(III)
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
TmCp3
About This Item
Formule linéaire :
(C5H5)3Tm
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: thulium
reagent type: catalyst
Pf
248-249 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Tm].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C5H5.Tm/c3*1-2-4-5-3-1;/h3*1-5H;
Clé InChI
RALPDFZGVPHOPN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Atomic number of base material: 69 Thulium
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.