553859
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
87-91 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(Cl)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClN2O4/c1-4-2-5(8)7(10(13)14)3-6(4)9(11)12/h2-3H,1H3
Clé InChI
KPDPGZNHKMJEFZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves