Principaux documents
553662
Sigma-Aldrich
4′-Bromo-3′-nitroacetophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(NO2)COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
117-121 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc(Br)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6BrNO3/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(4-6)10(12)13/h2-4H,1H3
Clé InChI
YFVOFFKNHQTQQE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4′-Bromo-3′-nitroacetophenone is an electron deficient acetophenone derivative.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
(S)-2-Aryl-4, 4-diphenyl-3, 1, 2-oxazaboro [3.3. 0] octanes: Efficient catalysts for the asymmetric borane reduction of electron-deficient ketones.
Liu H and Xu JX.
J. Mol. Catal. A: Chem., 244(1), 68-72 (2006)